05-6490
m-Cresol
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinonimo/i:
1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Hydroxytoluene, 3-Methylphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
3.72 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97.0%
Temp. autoaccensione
1036 °F
Limite di esplosione
1.06-1.35 %, 150 °F
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. ebollizione
203 °C (lit.)
Punto di fusione
8-10 °C (lit.)
Densità
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?