05-6240
Copper(II) sulfate
≥97.5%
Sinonimo/i:
Cupric sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
7.3 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥97.5%
Stato
powder
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
200 °C (dec.) (lit.)
Densità
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?