05-0670
Calcium fluoride
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinonimo/i:
Fluorite, Fluorspar
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
powder
Disponibilità
available only in Japan
P. eboll.
2500 °C (lit.)
Densità
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Ca]F
InChI
1S/Ca.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
WGK 1