03-1660
Alcool benzilico
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Benzenmetanolo
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
817 °F
Limite di esplosione
0.34-6.3 % (lit.)
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. ebollizione
203-205 °C (lit.)
Punto di fusione
−16-−13 °C (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - DIN 51758
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?