01-4600
Ammonium citrate dibasic
suitable for atomic absorption spectrometry, 98.0-102.0%
Sinonimo/i:
Ammonium hydrogencitrate, Citric acid ammonium salt, Diammonium hydrogen citrate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.8 (vs air)
Saggio
98.0-102.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L)
Compatibilità
suitable for atomic absorption spectrometry
Stringa SMILE
N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3