01-1900
Agar
SAJ first grade
Sinonimo/i:
Agar-agar, Gum agar
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Disponibilità
available only in Japan
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
WGK 1