Key Documents
2GFHSKB
Roche
Kit per PCR KAPA2G Fast HotStart
Mg and Mg-free buffers
About This Item
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 200 reactions
sufficient for 500 reactions
sufficient for 5000 reactions
Durata
≤18 mo.
Caratteristiche
Fast PCR
dNTPs included: no
hotstart
Confezionamento
pkg of 100 U (KK5523)
pkg of 250 U (KK5503)
pkg of 250 U (KK5513; Mg Free)
pkg of 2500 U (KK5519)
pkg of 500 U (KK5501)
pkg of 500 U (KK5511; Mg Free)
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
PCR: suitable
input
purified DNA
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
La DNA polimerasi KAPA2G Fast è un enzima ingegnerizzato di seconda generazione (2G), sviluppato a vantaggio di una processività e velocità più elevate e con velocità di estensione significativamente più alta rispetto alla Taq polimerasi wild-type. Oltre alla velocità, la KAPA2G Fast offre rese e sensibilità migliori su una vasta tipologia di bersagli rispetto agli altri enzimi. I kit KAPA2G Fast HotStart® PCR kit sono stati concepiti per una PCR rapida, in cui i tempi di reazione totali sono più brevi del 20-70% di quelli dei saggi PCR tradizionali eseguiti con la Taq DNA polimerasi wild-type. Questo risultato può essere ottenuto senza sacrificare le prestazioni della reazione e non richiede l′uso termociclatori o consumabili speciali.
Applicazioni
Il kit KAPA2G Fast HotStart PCR kit è stato usato per:
  • PCR rapida
  • genotipizzazione
  • quantificazione di librerie ChIP -Seq, (sequenze da immunoprecipitazione della cromatina)
  • comuni PCR (reazioni a catena della polimerasi )
Azioni biochim/fisiol
La DNA polimerasi KAPA2G Fast genera frammenti di DNA che possiedono le stesse caratteristiche dei frammenti di DNA generati con la Taq DNA polimerasi wild-type. È adatta alle successive analisi di routine, come la digestione con enzimi di restrizione, i clonaggi e il sequenziamento. Analogamente alla Taqdi tipo wild, la KAPA2G Fast possiede attività 5′→3′ polimerasica e attività 5′→3′ esonucleasica. Non possiede invece attività 3′→5′ esonucleasica (proofreading). La fedeltà della KAPA2G Fast è simile a quella della Taqwild-type; che ha un tasso di errore di circa 1 ogni 1,7 x 105 nucleotidi incorporati.
Caratteristiche e vantaggi
Riduzione fino al 75% dei tempi di ciclaggio
  • Tempi di estensione di 1 solo secondo per kilobase
  • Ampia copertura di bersagli ricchi di AT e GC
Alta velocità, prestazioni superiori
  • Sensibilità a livello di singola copia per target complessi
  • Rese più alte
Note rapide:
  • I kit KAPA2G Fast HotStart® PCR kit contengono la DNA polimerasi ingegnerizzata KAPA2G Fast HotStart sviluppata per la PCR rapida.
  • Usare un tempo di estensione di 1 secondo per ampliconi di <1 kb e di 15 secondi/kb per ampliconi più lunghi, risparmiando dal 20 al 70% del tempo totale di reazione.
  • Non sono necessari strumentazioni speciali o consumabili per PCR.
  • Il sistema tampone ottimizzato migliora la resa, la specificità e la sensibilità, facilitando un annealing efficiente in un ampio range di lunghezze del primer, contenuti di GC e temperature di melting.
  • Utilizzare 0,5 U di DNA polimerasi KAPA2G Fast HotStart per una reazione da 25 μL o una quantità inferiore per volumi più piccoli.
  • Per una maggiore efficienza della reazione, non superare i 25 μL di volume di reazione.
  • Il tampone è disponibile con e senza MgCl2. Il tampone A KAPA2G contiene 1,5 mM di MgCl2 alla concentrazione 1X, mentre il tampone M KAPA2G è privo di Mg. A esclusione del contenuto di MgCl2 , i due tamponi sono identici.
  • I prodotti di reazione presentano una coda 3′-dA e possono essere clonati in vettori di clonaggio TA
Qualità
Per ogni lotto di DNA polimerasi KAPA2G Fast è assicurato un contenuto di proteine contaminanti <2% (saggio Agilent Protein 230). La miscela KAPA2G Fast ReadyMix è sottoposta a rigorosi controlli di qualità, è priva di attività da eso- ed endonucleasi contaminanti e risponde a stringenti criteri per quanto riguarda la contaminazione da DNA.
Nota sulla preparazione
Assicurarsi sempre che il prodotto sia stato completamente scongelato e miscelato prima dell′uso. I reagenti possono essere conservati a 4 °C per l′uso a breve termine (fino a un mese). Riportare a -20 °C per la conservazione a lungo termine. A condizione che tutti i componenti siano stati manipolati con cautela e non abbiano subito alcuna contaminazione, il kit non è soggetto a compromissione se lasciato (non intenzionalmente) a temperatura ambiente per un breve periodo di tempo (fino a 3 giorni). Si sconsiglia la conservazione prolungata a temperatura ambiente e a 4 °C. Si ricorda che i reagenti conservati a temperature superiori a -20 °C sono più inclini alla degradazione in caso di contaminazione durante l′uso. Pertanto, la conservazione a tali temperature avviene a rischio e pericolo dell′utilizzatore.
Altre note
Per soli scopi di ricerca. Non usare a scopo diagnostico.
Note legali
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • KAPA2G Fast HotStart® DNA Polymerase 5 U/µL
  • 5X KAPA2G Buffer A
  • 5X KAPA2G Buffer M (Mg-free)
  • KAPA MgCl2 25 mM
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Express barcodes: racing from specimen to identification.
Ivanova N V, et al.
Molecular Ecology Resources, 9, 35-41 (2009)
Francesca Del Bufalo et al.
Frontiers in oncology, 8, 526-526 (2018-11-30)
Low-grade gliomas (LGG) are the most common central nervous system tumors in children. Prognosis depends on complete surgical resection. For patients not amenable of gross total resection (GTR) new approaches are needed. The BRAF mutation V600E is critical for the
Articoli
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.