Documenti fondamentali
10736619001
Roche
Ascorbate Oxidase Spatula
from Cucurbita species
Sinonimo/i:
ascorbate oxidase
About This Item
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Codice UNSPSC:
12352204
Origine biologica
plant (Cucurbita species)
Livello qualitativo
Stato
solid
Attività specifica
17 units
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Roche
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Concentrazione
≥0.1-1.0 % (w/w)
tecniche
activity assay: suitable
Colore
light gray
pH ottimale
~6.0
Intervallo di pH
5.6-7.0
Solubilità
water: partially soluble
Compatibilità
suitable for HPLC
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
food and beverages
life science and biopharma
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
L-ascorbate:oxygen oxidoreductase
Specificità
Specific activity: One spatula contains approximately 17 U ascorbate oxidase at +25°C with L-ascorbate as the substrate.
Applicazioni
The spatula serves to remove ascorbic acid from aqueous solutions in which the presence of ascorbic acid (ascorbate, vitamin C) can interfere with the investigation of the sample material, for example, the detection of blood (erythrocytes) in urine or the determination of oxalic acid in urine during research studies.
The ascorbic acid to be removed should not exceed a concentration of 10 μg/ml. For concentrations in the range of 50 to 100 μg/ml, stir for 15 minutes. For higher concentrations, the solution should be appropriately diluted.
Stato fisico
Spatulas
Stoccaggio e stabilità
Store at 2 to 8 °C. (Store dry!)
Altre note
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107366190014061838674920