Documenti fondamentali
ZWDKADPA1
Milli-Q
Adattatore per il Kit per la distribuzione dell′acqua a una lavavetrerie
Connects a washer distribution kit to the outlet valve of the Milli-Q® IQ/IX storage tank
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Compatibilità
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrizione generale
L′adattatore per il kit per la distribuzione dell′acqua a una lavavetrerie permette di raccordare il kit per la distribuzione dell′acqua alla valvola di uscita sita sotto il serbatoio di stoccaggio Milli-Q® IQ/IX
Caratteristiche e vantaggi
La connessione permette di alimentare il kit per la distribuzione dell′acqua a una lavavetrerie con acqua pura direttamente da un serbatoio di stoccaggio Milli-Q® IQ/IX.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany