Key Documents
ZLXL52080
Milli-Q
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® HX 7080 (HC) 230V 50/60 Hz
Centralized pure water solution for up to 1600 L/day Type 2 water; for high chlorine feed water
Sinonimo/i:
Milli-Q® HX 7080 Water Purification System (HC) 230V 50/60 Hz
About This Item
Codice UNSPSC:
41104202
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JB.11
Ingresso CA/CC
100 - 230 V, 50 - 60 Hz
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Milli-Q® HX
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
1600 L/day max. usage
80 L/hr make-up flow rate
86 kg operating weight (190 lb)
Resistività
>5 MΩ-cm, 25°C
Alt. × largh. × prof.
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 54.2 cm (21.3 in.)
total organic carbon (TOC) residue (Product water)
<30 ppb
input
feed water nature potable tap water
output
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Conducibilità
<0.2 μS/cm at 25 °C
Descrizione generale
  • I sistemi Milli-Q® HX 7000 sono progettati per erogare in maniera costante acqua pura di qualità elevata per le comuni applicazioni di laboratorio e per l′alimentazione degli strumenti.
  • Il sistema ad alta portata Milli-Q® HX 7080 è stato progettato per produrre fino a 1600 L al giorno di acqua pura di Tipo 2 a partire dall′acqua potabile della rete idrica, e costituisce quindi la scelta ideale per i laboratori di grandi dimensioni o per interi edifici ospitanti laboratori.
  • L′acqua proveniente dalla rete idrica viene prima trattata con cartucce di pretrattamento Progard® per rimuove con efficacia particelle, colloidi, cloro libero e calcare. In seguito, grazie alla purificazione mediante osmosi inversa (RO) di livello avanzato, è possibile rimuovere il 95-99% degli ioni e il 99% di tutti i composti organici (>200 Da) presenti in soluzione, i microrganismi e le particelle. La tecnologia E.R.A.® (Evolutive Reject Adjustment) controlla in automatico la qualità dell′acqua prelevata dalla rete idrica per fornire un flusso costante e ottimizzare l′utilizzo dell′acqua (recuperi tra il 45% e il 75%). Il modulo di elettrodeionizzazione (EDI) Elix® provvede alla rimozione ulteriore di ioni così da raggiungere regolarmente una resistività di >5 MΩ.cm (a 25 °C).
  • L′acqua pura così trattata viene irradiata da una lampada UV battericida prima di entrare nel serbatoio di stoccaggio o nel sistema di stoccaggio, protezione e distribuzione SDS 500. Al loro interno, i serbatoi SDS 500 mantengono stabile la purezza dell′acqua. Il suo filtro di sfiato assicura una protezione efficace dai contaminanti aerodispersi, mentre il Modulo di Sanificazione Automatico (ASM) previene la proliferazione di batteri e la formazione di biofilm.
  • L′acqua prodotta dal sistema Milli-Q® HX 7080 può essere quindi veicolata tramite una pompa di distribuzione per alimentare specifici strumenti o un anello di distribuzione. Questi sistemi possono essere integrati in soluzioni centralizzate, assicurando il pieno controllo di tutti i parametri del sistema stesso e del circuito esterno di distribuzione dell'acqua pura.
  • L′ampio touch screen interattivo del sistema costituisce un′interfaccia comunicativa eccellente che fornisce accesso alle informazioni principali (stato della produzione dell'acqua, livello del serbatoio di stoccaggio, stato dell'erogazione), allo stato dei materiali di consumo, allo stato di allarmi e allerte nonché ai pratici sistemi informatici (wizard) che guidano passo passo l′utilizzatore nelle procedure di manutenzione.
  • I sistemi centralizzati sono integrati dalla nostra impareggiabile soluzione di monitoraggio online e assistenza da remoto MyMilli-Q Remote Care, che opera quale estensione dei servizi di assistenza Milli-Q® Services. Questo servizio digitale permette di gestire da remoto il sistema in tutta sicurezza, a sostegno della produttività del vostro laboratorio.
Applicazioni
  • L′acqua Elix® di Tipo 2 prodotta dai sistemi Milli-Q® HX 7080 è indicata per la preparazione di terreni per microbiologia, per la preparazione di tamponi e nella produzione di reagenti chimici e biochimici.
  • Può inoltre essere utilizzata per alimentare strumenti quali camere climatiche, camere per test di stabilità, lavavetrerie, autoclavi e generatori di idrogeno. È inoltre in grado di alimentare un sistema per acqua ultrapura (Tipo 1) Milli-Q®.
  • Dato che l′acqua pura di grado analitico è necessaria per un ampio ventaglio di applicazioni di laboratorio, i sistemi Milli-Q® HX 7000 rappresentano la soluzione ideale per i laboratori di qualsiasi genere, compresi quelli del settore farmaceutico, i laboratori clinici, quelli chimici, metallurgici, cosmetici, per il settore dei cibi e delle bevande, per il settore elettronico e per quello biotecnologico.
Caratteristiche e vantaggi
  • I blocchi di pretrattamento Progard® rimuovono efficacemente dall′acqua di rete particelle (filtro da 0,5 μm), cloro libero e colloidi.
  • Il ricorso a una RO d′avanguardia e alla tecnologia E.R.A.®, ottimizzando il recupero dell′acqua, garantisce una portata costante e riduce il consumo idrico. In questo modo si risparmiano acqua, tempo e denaro.
  • Il modulo di elettrodeionizzazione Elix® EDI assicura un′acqua pura di qualità costante e costi di esercizio ridotti.
  • La lampada a UV e la filtrazione finale assicurano il pieno controllo batteriologico.
Componenti
  • Il prezzo al momento indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra ed è soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
  • Questo numero di catalogo non include materiali di consumo, accessori e altri prodotti e/o servizi eventualmente necessari all′installazione e al corretto funzionamento nel tempo dell′unità per la purificazione dell′acqua.
  • Poiché ogni cliente ha esigenze specifiche in fatto di acqua purificata, consigliamo la convalida dell′acquisto da parte di uno dei nostri specialisti. Siamo a vostra disposizione per consigliarvi scrupolosamente: non esitate a contattarci!
Altre note
Indicazioni per l′uso
Organismi trattenuti: microrganismi
Modalità d′azione: filtrazione e UV.
Applicazioni: analisi generiche di laboratorio.
Uso previsto: purificazione dell′acqua.
Istruzioni per l′uso: questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm e sottoposta a trattamento con lampada UV battericida. Consultare la sezione "Sistema" del manuale d′uso fornito (fornito in Nord America su chiavetta USB)
Avvertenze per la conservazione: conservare in un luogo asciutto.
Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany