Documenti fondamentali
ZKITRES01SD
Milli-Q
Kit per la resistività e incrementatore di resistività per i sistemi ad elevata produttività
For use with Milli-Q® HX 7000 SD water systems
Sinonimo/i:
Kit per la resistività e incrementatore di resistività per i sistemi a flusso elevato
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Milli-Q® HX
Descrizione generale
Installato nel sistema per la purificazione dell′acqua, il monitor della resistività verifica i livelli di resistività dell′acqua nel circuito.
L′incrementatore di resistività assicura la corretta resistività dell′acqua che fluisce nel circuito di distribuzione e nel serbatoio.
Caratteristiche e vantaggi
  • L′incrementatore di resistività si installa con facilità nella parte anteriore del sistema per la purificazione dell′acqua.
  • Il meccanismo di installazione del blocco incrementatore, ergonomico e brevettato, ne consente una sostituzione veloce quando necessario.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany