Documenti fondamentali
ZFRE012F0
Milli-Q
Filtro di sfiato
Prevents contamination of pure water stored in SDS tanks
Sinonimo/i:
Filtro di sfiato (12") per i serbatoi di stoccaggio dell’acqua SDS
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiali
O-ring (Viton)
polypropylene filter (fibers and core)
polypropylene housing
Livello qualitativo
Caratteristiche
Prevents contamination of the stored pure water
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
30 L/min air flow rate
Altezza
30.8 cm (12.13 in.)
Diametro
7 cm (2.76 in.)
Prof. alloggiamento
72 mm (2.8 in.)
Lung. alloggiamento
311 mm (12.2 in.)
Lunghezza totale
327 mm (12.9 in.)
Dimensione pori
1 μm filter
Compatibilità
for use with SDS
for use with tanks
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il filtro di sfiato è progettato per proteggere da possibili contaminanti ambientali l′acqua pura ad alta sensibilità conservata nei serbatoi di stoccaggio. Questi includono biossido di carbonio, particelle, microrganismi e composti volatili organici che provengono principalmente dall′atmosfera del laboratorio.
Quando il biossido di carbonio si dissolve nell′acqua forma bicarbonato e ioni carbonato. Questa reazione provoca un incremento del contenuto di ioni nell′acqua pura e ne compromette la qualità. Il filtro di sfiato riduce significativamente la penetrazione nel serbatoio della contaminazione ionica e organica dall′atmosfera.
Per risultati ottimali, il filtro di sfiato deve essere sostituito una volta all′anno.
Applicazioni
Il filtro di sfiato viene usato quando il serbatoio è alimentato con acqua pura prodotta per trattamento mediante osmosi inversa (RO).
Caratteristiche e vantaggi
  • Il carbone attivo adsorbe i composti organici volatili.
  • Un letto di calce sodata rimuove il biossido di carbonio.
  • Un filtro a membrana trattiene particelle e batteri.
  • Il filtro di sfiato si installa con facilità nel supporto integrato sul lato anteriore del serbatoio SDS.