ZFCBIQXSP
Country Box per i sistemi Milli-Q® IQ
Available only in Spain and Chile
Sinonimo/i:
Country Box Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 SP
About This Item
Confezionamento
pkg of 1 kit
Disponibilità
available only in (Spain and Chile)
Compatibilità
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali