Documenti fondamentali
ZFCBIQXIT
Milli-Q
Country Box per i sistemi Milli-Q® IQ
Available only in Italy
Sinonimo/i:
Country box Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 IT
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
SB.51
Caratteristiche
Printed Quick Reference Guide, a user manual in local language and in English on a USB key, and a power cord adapted to the local electrical network
Confezionamento
pkg of 1 kit
Disponibilità
available only in Italy
Compatibilità
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrizione generale
La Country Box per i sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 è un accessorio per l′installazione dei sistemi che contiene una Guida Rapida di Riferimento (in formato stampa), un Manuale d′Uso nella lingua del paese e in inglese (su chiavetta USB) e un adattatore elettrico specifico per la rete elettrica locale.
Applicazioni
Il contenuto della Country Box fornisce all′utilizzatore la pronta disponibilità di tutte le informazioni necessarie per utilizzare correttamente il sistema prescelto e per collegarsi alla rete elettrica locale.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany