XX803GS25
Tubo per pompa Easy-Load, 1/2 in. ID, silicone
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Prodotti consigliati
Materiali
silicone
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
Lunghezza
7.6 m (25 ft)
Diametro
0.5 cm
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Autoclavabili
Autoclavabili
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany