XX5004710
Aerosol Open Filter Holder, 47 mm, stainless steel
Aerosol Open Filter Holder, 47mm, stainless steel
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Nylon wheel (lock)
anodized aluminum lock ring
stainless steel body
stainless steel support screen(s) (for filter)
Livello qualitativo
Lunghezza
10.2 cm
Diametro
6.9 cm
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
9.6 cm2
Raccordi
11 mm O.D. full-area inlet (for open atmosphere sampling)
11 mm O.D. threaded outlet (for flow-limited orifices)
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with Aerosol Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applications:
Particulate Contamination Monitoring in Gases
Principio
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13