Key Documents
XX42P0B68
Millipore
Standard Manifold Bottom
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materiali
acrylic
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Altezza
25.4 cm (10 in.)
Lunghezza
27.9 cm
Larghezza
19 cm
Peso
24 kg
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany