Documenti fondamentali
XX4002500
Millipore
Gas Line Filter Holder, 25 mm, stainless steel
Gas Line Filter Holder, 25mm, stainless steel
Sinonimo/i:
Stainless Steel Filter Holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
stainless steel holder (for filter)
Livello qualitativo
tecniche
pressure filtration: suitable
Diam. filtro
25 mm
Superficie filtrante
3.9 cm2
Diam. prefiltro
22 mm , thick depth prefilter
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with Gas Line Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicare una nebulizzazione a getto di solvente ultrapulito della soluzione di risciacquo alle superfici che necessitano di lavaggio. È sufficiente collegare il dispenser FilterJet al recipiente di erogazione per garantire che il solvente o un altro tipo di liquido venga filtrato subito prima dell′erogazione.
Applicazioni: Filtrazione del solvente prima dell′analisi della contaminazione, lavaggio del solvente di parti macchinate e contenitori di raccolta
XX6702500 Dispenser del solvente FilterJet
Ricambi
XX6702501 Impugnatura e gruppo valvolare
XX6702502 Guarnizioni per le valvole, in PTFE
XX6702506 Tubo a pressione con adattatori 1/4 in. NPT, in PE
XX6702507 Adattatore per il tubo, 1/4 in. da NPTM a tubo 1/4 in.
XX6702508 Tubo, D.E. 6 mm x 3 m, polipropilene
XX6702RK Kit di ricambi per dispenser del solvente FilterJet
XX4002500 Supporto del filtro della linea del gas, 25 mm, acciaio inossidabile
XX40025RK Kit di ricambi per il supporto del filtro
Accessori
XX6700P05 Recipiente pressurizzabile per dispensazione, 5L
YY1301015 Manometro, 0-7 bar
YY2029348 Valvola a sfera, 1/4 in. NPTF, acciaio inossidabile
XX6700030 Nipplo e giunto di accoppiamento a distacco rapido, 1/4 in. NPTM
Principio
Pressione
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Protocolli
This article provides white paper on User Guide Filterjet™ Solvent Dispenser