Documenti fondamentali
XX30012RK
Millipore
Kit parti di ricambio Swinny 13 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE gasket
stainless steel screen
Livello qualitativo
Diametro
13 mm
Compatibilità
for use with Swinny 13
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Assembla il filtro da siringa che fa per te! I portafiltri da microsiringa e Swinny offrono la massima flessibilità e permettono di selezionare il tipo di membrana e il diametro più indicati per le applicazioni desiderate. Per la filtrazione sterile, mettere in autoclave i portafiltri con la membrana in sede. Utilizzabili per l′ultrapurificazione o la sterilizzazione di piccoli volumi di liquido erogati mediante siringa oppure installabili in linea per filtrare volumi maggiori.
Caratteristiche & vantaggi
•Disponibili in due formati, per una più ampia gamma di volumi processabili
•La durabilità dell′acciaio inossidabile assicura anni di utilizzo, riducendo così gli scarti rispetto all′impiego di filtri da siringa monouso
•Autoclavabili con il filtro in sede per la filtrazione sterile
Applicazioni
Ultrapurificazione o sterilizzazione di liquidi
XX3001200 Portafiltri Swinny in acciaio inossidabile, 13 mm
XX3002500 Portafiltri in acciaio inossidabile da microsiringa, 25 mm, Luer-Lok
XX3002514 Portafiltri in acciaio inossidabile da microsiringa, 25 mm, NPTF
Parti di ricambio
XX30012RK Kit parti di ricambio per Swinny da 13 mm
XX30025RK Kit parti di ricambio per microsiringhe da 25 mm
Applicazioni
Accessori per portafiltro per la preparazione dei campioni.
Componenti
(4) O-ring in PTFE, (4) guarnizioni in PTFE per schermi di supporto, (4) schermi di supporto in acciaio inossidabile