Documenti fondamentali
XX2604735
Millipore
Rampa di filtrazione in PVC a 3 posti, 47 mm
PVC body, General microbiological analysis
Sinonimo/i:
Rampa di filtrazione, 3 posti
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiali
PVC body
polypropylene adapter (for hose)
polypropylene handle
stainless steel valve (2-way)
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Altezza
11.4 cm (4.5 in.)
Lunghezza
45.1 cm
Larghezza
11.4 cm
Peso
1.5 kg
input
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type bottled water
Raccordi
inlet filter holder support for No. 8 silicone perforated stopper
outlet hose adapter(s) for 3/16 - 1/4 in. tubing (each holder has a 3-way valve for venting)
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le rampe di filtrazione permettono di filtrare contemporaneamente fino a tre campioni. Utilizzando tappi perforati n. 8 come adattatori, sulle teste di filtrazione è possibile alloggiare portafiltri Millipore in vetro, plastica o acciaio inossidabile. Le rampe si collegano ad un′unica fonte di vuoto e utilizzano valvole di controllo distinte per ogni postazione, che può essere così attivata in maniera indipendente. Le diverse teste di filtrazione si adattano sia ai dispositivi di filtrazione riutilizzabili sia a quelli monouso.
Applicazioni
Le rampe di filtrazione vengono impiegate in operazioni di controllo della contaminazione. Sono indicate per analisi microbiologiche comuni di birra, acqua minerale, cosmetici e prodotti farmaceutici, analisi della carica microbica e controllo delle acque.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Non sterilizzabile in autoclave