Documenti fondamentali
WX0003
Supelco
Acqua
OmniTrace Ultra
Sinonimo/i:
aa
About This Item
Formula condensata:
H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
18.02
Beilstein:
2050024
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41104213
Tensione di vapore
23 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
tecniche
ICP: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0(-25 °C77 °F)
P. eboll.
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Solubilità
water: miscible (completely)
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached LDPE bottles. Each LDPE bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acqua tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
95280
Acqua