Documenti fondamentali
WBLUR0020
Millipore
Immobilon® Crescendo Western HRP substrate
Western blotting, dot/slot blotting
About This Item
Codice UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
Nome del prodotto
Substrato Immobilon Crescendo Western HRP, 20 mL, Western blotting, dot/slot blotting
Coniugato
peroxidase conjugate
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
Area membrana
200 cm2 , membrane coverage
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Reagente premiscelato e pronto all′uso per il rilevamento in chemiluminescenza della HRP.
Applicazioni
Per immunoblotting.
Western blotting, dot/slot blotting
Confezionamento
1 bottiglia per 200 cm2
Qualità
Il reagente è stato selezionato in modo da ottimizzare l'intervallo e la sensibilità della rivelazione usando diversi anticorpi in saggi di Western blotting.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di spedizione a 4°C. Contiene perossido d′idrogeno. Utilizzare in aree ben ventilate.
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.