Documenti fondamentali
WBAVDFL01
Millipore
Immobilon® Block - FL (reagente di blocking per rivelazione in fluorescenza)
Fluorescent Detection for Western blotting, dot/slot blotting, mass spectrometry and fluorescence assays
Sinonimo/i:
Bloccante fluorescente, Reagente di blocking Immobilon
About This Item
Codice UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 500 mL
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
western blot: suitable
Area membrana
1000 cm2 , membrane coverage
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
I reagenti per la riduzione del background Immobilon® Block Noise Cancelling sono progettati per applicazioni di Western blotting. Questa famiglia di tamponi pronti all'uso, privi di proteine è stata ottimizzata per ridurre il background nel rilevamento in chemiluminescenza, fluorescenza o con fosfotirosina. I tamponi Bløk sono ideali per l'uso con membrane per Western blotting Immobilon-P e per il sistema SNAP i.d., sono inoltre adatte anche alle tecniche di Western blotting standard.
Applicazioni
Per immunoblotting.
Confezionamento
Reagente sufficiente per 19 mini blot (8x7 cm)
Qualità
Per risultati ottimali, utilizzare la membrana Immobilon-P per il rilevamento in chemiluminescenza (luminol) o visivo (ad es. TMB) e la membrana Immobilon-FL per il rilevamento in fluorescenza.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 2 anni a 20–25°C
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
Yann Ehinger et al.
EMBO molecular medicine, 12(2), e10889-e10889 (2020-01-09)
Mutations in the X-linked MECP2 gene are responsible for Rett syndrome (RTT), a severe neurological disorder for which there is no treatment. Several studies have linked the loss of MeCP2 function to alterations of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) levels, but