Documenti fondamentali
VVLP06225
Millipore
Filtri a membrana in PVDF, pori da 0,1 μm
Durapore®, filter diam. 63.5 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Durapore 0,1 µm bianchi PL 63,5 mm 25 pz.
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
plain filter
Livello qualitativo
Qualità
(MQ400)
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
Millipore
Parametri
0.15 L/min-cm2 air flow rate
0.33 mL/min-cm2 water flow rate
Diametro
63.5 mm
Diam. filtro
63.5 mm
Spessore membrana
125 mm
Spessore
80 μm
Indice di rifrazione
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.1 μm
70 %
Applicazioni
Riduzione del micoplasma nelle soluzioni biologiche.
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazioni: comuni filtrazioni di laboratorio
  • Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni per l′uso: La filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 µm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 µm (o maggiore) per trattenere i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany