Key Documents
UFSC050MT
Millipore
Kit di manutenzione per cella con agitatore Amicon® da 50mL (gruppo barra d'agitazione, 2 guarnizioni per tipo, kit di tubi)
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Sinonimo/i:
50mL Stirred Cell Kit, Amicon Maintenance Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
Nylon connector (Luer; on filtrate tubing)
Tygon® tubing (for filtrate; E-3603)
polyethylene tubing (pressure)
polysulfone stir bar(s)
silicone O-ring
silicone gasket
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Amicon®
Produttore/marchio commerciale
Amicon®
Parametri
50 mL process volume
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Altezza
11.7 cm (4.6 in.)
Diam. filtro
44.5 mm
Superficie filtrante
13.4 cm2
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
Questa cella con agitatore Amicon assicura alte portate con le soluzioni contenenti macrosoluti fino a una concentrazione del 10%. Consente di eseguire rapidamente la concentrazione, ma è possibile anche operare la rimozione dei sali prima della concentrazione nella stessa unità.
Principio
Pressione
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.