TN-10ML-RU
Reagent For Research Use - ABO & RHD (Rh) Specificities
BIOSCOT™ Anti-B from the clone LB-2, Murine IgM, Blood Grouping Reagent for Research Use
Sinonimo/i:
Anti-B (clone LB-2), Blood Grouping Reagent for Research Use
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
unpurified
Clone
LB-2, monoclonal
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 10 mL
Concentrazione
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1