Documenti fondamentali
TANKLK001
Milli-Q
Sensore per l′acqua
For use with RiOs and Elix® water purification systems
Sinonimo/i:
Sensore dell'acqua con cavo
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Caratteristiche
Sense water, shut down the system and closes the inlet solenoid valve.
Confezionamento
pkg of 1 unit
Lungh. cavo
4 m
Compatibilità
for use with Elix®
for use with RiOs
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il sensore antiallagamento è un accessorio dei sistemi RiOs ed Elix® che rileva l′eventuale presenza di un eccesso d'acqua sul pavimento e chiude automaticamente l′alimentazione dell′acqua al sistema. In questo modo, assicura la protezione del laboratorio dai danni che l′acqua potrebbe causare, isolando il sistema dalla linea idrica principale nel caso di perdite.
Generalmente i sensori vengono posizionati sul pavimento o sopra un banco di lavoro, dove più opportuno all′interno del laboratorio.
Applicazioni
Il sensore antiallagamento per i sistemi di purificazione dell′acqua RiOs 30/50/100/150/200 ed Elix® 20/35/70/100 previene danni al laboratorio causati dall′acqua nell′improbabile circostanza di una perdita.
Caratteristiche e vantaggi
  • Riduce il rischio di allagamenti: nessun danno ai locali del laboratorio o agli altri strumenti.
  • Lunghezza del cavo: 4 metri
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany