Documenti fondamentali
SX0076
Supelco
Sand
Sea
Sinonimo/i:
Sand
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101503
Numero indice EU:
238-878-4
Forma fisica
granular
Colore
beige
Dimensione particelle
0.2-0.8 mm
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
P. eboll.
>2200 °C/1013 hPa
Punto di fusione
1713 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sea
Risultati analitici
ColorBeigeDescriptionTo pass testFormGranules, free-flowing, visibly dry