Key Documents
ST1718
Sigma-Aldrich
Anti-SMO Mouse mAb (1D9)
liquid, clone 1D9, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Smoothened
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D9, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMO(6608)
Descrizione generale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~75 kDa SMO protein.
Recognizes the ~75 kDa SMO protein in A431 cells.
This Anti-SMO Mouse mAb (1D9) is validated for use in Immunoblotting for the detection of SMO.
Immunogeno
Full-length, recombinant, human SMO (aa 653-787) expressed as a GST fusion protein
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Positive Control
A431 cells
Altre note
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Silvia Pietrobono et al.
Cell death & disease, 9(2), 142-142 (2018-02-06)
Aberrant activation of the Hedgehog (HH) signaling is a critical driver in tumorigenesis. The Smoothened (SMO) receptor is one of the major upstream transducers of the HH pathway and a target for the development of anticancer agents. The SMO inhibitor