ST1032
Anti-TRB3 (1-145) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRIB3(57761)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry (1:2500)
Immunoprecipitation (1:250)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
HepG2 cells
WGK 1