Documenti fondamentali
SSCSHB2A01
Millipore
Lynx® S2S
1/2" Lynx® S2S Connector Set, 1/2" hose barb male inlet and 1/2" hose barb female outlet
Sinonimo/i:
Set di connessione Lynx S2S, non sterile, 1/2 pollice
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
eCl@ss:
32010310
Materiali
polysulfone (21 CFR 177.1655)
silicone O-ring (21 CFR 177.2600)
silicone gasket (21 CFR 177.2600)
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Lynx®
Parametri
4-40 °C operating temperature (39-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
71.9 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psi) and 25 °C (77°F)
Lungh. × largh.
12.2 cm (4.7 in.) × 5 cm (2 in.)
Raccordi
1/2 in. inlet hose barb for 0.43 in (10.9 mm) I.D.
1/2 in. outlet hose barb for 0.43 in (10.9 mm) I.D.
Descrizione generale
Il raccordo Lynx S2S, dallo speciale design, è un dispositivo monouso a singolo azionamento, compatibile con l′irraggiamento a raggi gamma e l′autoclave, in grado di collegare percorsi sterili per fluidi nei processi biofarmaceutici.
Il raccordo Lynx S2S SSCSHB2A01 è composto da un giunto maschio e un giunto femmina. Una volta accoppiati questi due componenti, il percorso sterile del fluido è viabile. Una volta assemblati i giunti, il raccordo non può più essere disassemblato, riducendo così il rischio che la sterilità del percorso venga pregiudicata
Questa unità Lynx S2S ha un diametro di 1/2 pollice e connessioni a portagomma in ingresso e in uscita.
Raccordi monouso sicuri
I raccordi Lynx S2S sono monouso e sono utilizzabili una sola volta per un solo collegamento sterile. Non ci sono componenti da sottoporre a lavaggio in situ, in modo tale da ridurre il rischio di contaminazione
Garanzia di sterilità durante l′uso
In sede di produzione, il raccordo Lynx S2S viene sottoposto a controlli che ne assicurano la perfetta tenuta all′aria. I set di raccordi sono testati utilizzando un metodo di challenge batterico con aerosol con B. diminuta (> 10e6 CFU) e un metodo di contaminazione batterica diretta (soiling) con B. diminuta (> 10e6 CFU), a garanzia che la connessione sterile può essere predisposta in ambienti non classificati.
Applicazioni
Ideali per una vasta gamma di applicazioni, tra cui il trasferimento sterile di liquidi e il campionamento microbiologico, i raccordi Lynx S2S offrono la soluzione ottimale per realizzare connessioni sicure tra due componenti monouso sterilizzati.Trasferimento sterile di liquidiI raccordi Lynx S2S possono essere integrati in sistemi che comprendono capsule monouso, tubi e contenitori collassabili. Pre-sterilizzati mediante irradiazione gamma o autoclave e pronti all'uso, questi componenti sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni di trasferimento di liquidi e possono essere facilmente integrati sia nei processi di produzione di grandi volumi che nelle operazioni di riempimento finale, garantendo il trasferimento sicuro di prodotti spesso preziosi. Infine, soprattutto, l'intero sistema assemblato è monouso.Campionamento microbiologicoSostituisci la tua attuale tecnica di campionamento basata su setti in gomma o valvole e bottiglie con un sistema di campionamento monouso pre-sterilizzato. Tramite i raccordi Lynx S2S, è possibile connettere l'uno all'altro un gran numero di contenitori di campionamento collassabili e sterilizzare quindi a raggi gamma l'intero sistema assemblato. La connessione sterile al punto di campionamento riduce al minimo il rischio di falsi positivi. Il campionamento in diversi punti di un bioreattore, per esempio, richiede un grande investimento in termini di attrezzature e di lavoro ed è a rischio di contaminazioni. Con l'impiego dei raccordi Lynx S2S, il campionamento nei diversi punti di un bioreattore diventa un processo sicuro, le connessioni asettiche sono eliminate, l'investimento di capitale per le attrezzature ed il carico di lavoro risultano notevolmente ridotti.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Compatibile con raggi gamma fino a 45 kGy; Sterilizzare in autoclave una volta per 30 minuti a 130 °C. Non sterilizzare a vapore in posizione.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany