SK1M007W01
Cassetta Pellicon® XL50 con membrana Biomax®
NMWCO 30 kDa
Sinonimo/i:
Pellicon® XL50 with Biomax 30 kDa Membrane, C Screen, 50 cm2
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene screen
Caratteristiche
holdup volume 3.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
0.03-0.05 L/min recirculation rate
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
18.8 cm (7.4 in.)
Larghezza
3 cm (1.2 in.)
Area nominale della membrana
50 cm2
Estraibili (gravimetria)
≤7.5 mg/device
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
30 kDa NMWCO
pH
1-14(cleaning)
1-14(continuous)