SIPK0SIX3
Cartuccia di purificazione SimpliPak®
For Simplicity® systems with DI water feed containing high silt
Sinonimo/i:
Cartuccia di purificazione SimpliPak® 3
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Caratteristiche
(For Simplicity® systems with DI containg high silt water feed)
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali