SCWP29325
MF-Millipore Membrane
pore size 8.0 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 8.0 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore™
Parametri
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Diam. filtro
293 mm
Spessore
160 μm
Estraibili (gravimetria)
6%
Indice di rifrazione
n/D 1.515
Matrice
MF-Millipore™
Dimensione pori
8.0 μm pore size
84 % porosity
Punto di bolla
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Descrizione generale
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3