SCT271
BioTracker™ Green Endocytosis Live Cell Probe
Human
Sinonimo/i:
endocytosis fluorescent probe, endocytosis live cell probe, endocytosis probe, green endocytosis probe
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BioTracker™ Green Endocytosis Live Cell Probe,
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Confezionamento
vial of 40 μL
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
*Precise visualization of endocytosis
*Track endocytosis using live cells
*High responsiveness to pH change
SPECTRAL PROPERTIES
λex: 386 nm
λem: 522 nm
Suggested observation conditions:
λex: 350 - 410 nm
λem: 500 - 560 nm
Caratteristiche e vantaggi
Fluorescent Dye-Dextran Conjugates or membrane staining reagents are used to visualize endocytosis. However, they have limitations in observing the dynamics of endosomes in live cells in terms of precision of staining or retentivity of reagent. SCT271 is a different kind of reagent that overcomes these limitations.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2