SCT215
BioTracker™ 497 Green Actin Live Cell Probe
Sinonimo/i:
Green Live Cell Actin Probe, Live Cell Actin Probe, Live Cell Imaging Probe
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of 5 vials
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3