Documenti fondamentali
SCT084
Sigma-Aldrich
Colorante BioTracker MemBright 560 per cellule vive
Sinonimo/i:
Sonda di membrana di cellule vive, Sonda per l'imaging di cellule vive, arancione/rosso
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.47
PM
observed mol wt 1370.3 kDa
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of 50 μL
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Modalità di accrescimento
N/A
tecniche
cell based assay: suitable
flow cytometry: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Il colorante per cellule vive Membright-560 BioTracker è una sonda di fluorescenza “turn-on” che emette nello spettro da arancione a rosso per l'imaging delle membrane plasmatiche di cellule vive.
Le sonde specifiche per la membrana plasmatica sono essenziali per delimitare i confini cellulari. I coloranti Membright utilizzano un nuovo meccanismo fluorogenico, operando in uno stato di nanoparticelle “self-quenched”. Al momento del contatto e della propagazione all'interno della membrana cellulare, la fluorescenza si attiva, producendo un segnale luminoso con un rumore di fondo basso o nullo. Le sonde di membrana per cellule vive Membright sono compatibili con l'imaging a due fotoni e la microscopia a superrisoluzione e possono essere utilizzate in cellule vive o fissate. La robusta fotostabilità e la mancanza di citotossicità rendono le sonde Membright ottimali per l'imaging prolungato di cellule vive. Le caratteristiche superiori di queste sonde di membrana plasmatica ne consentono l'uso in un ampio spettro di applicazioni di rivelazione della fluorescenza.
Proprietà spettrali
Immagini di fluorescenza ottenute con λex = 560 nm e intervallo di emissione di 567-750 nm.
Bibliografia
Collot M et al. MemBright: A family of fluorescent membrane probes for advanced cellular imaging and neuroscience. Cell Chem. Biol. 2019, 26:600-614
Applicazioni
Purezza: > 98%, confermata mediante HPLC, HNMR, MS e MS e analisi elementale.
Caratteristiche e vantaggi
Sonda fluorescente rosso/arancio per il labeling selettivo ed efficiente della membrana plasmatica in cellule vive. Indicata per la microscopia a super-risoluzione..
Stato fisico
Soluzione magenta
Stoccaggio e stabilità
A lungo termine, conservar a -20 °C al riparo dalla luce.
Altre note
Imaging in fluorescenza di cellule vive, citometria di flusso
Note legali
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup