Documenti fondamentali
SCR029
Sigma-Aldrich
Cellule staminali corticali neurali di topo crioconservate
The Cryopreserved Mouse Cortical Neural Stem Cells provides ready-to use primary neural stem cells isolated from the cortices of embryonic day 15-18 (E15-E18) C57/BL6 mice.
Sinonimo/i:
Cellule staminali corticali, Cellule staminali neurali di topo
About This Item
Codice UNSPSC:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Descrizione generale
Le cellule staminali corticali neurali di topo crioconservate di Millipore forniscono cellule staminali neurali primarie pronte all′uso isolate dalla corteccia di topi C57/BL6 al 15°-18° giorno embrionale (E15-E18). Queste cellule primarie sono utili per svariate applicazioni sperimentali, come lo sviluppo di nuovi farmaci, per studi di neurotossicità, neurogenesi, elettrofisiologia, studi sulla funzione dei neurotrasmettitori e dei recettori, e studi sui disturbi e sulle patologie del SNC.
Si raccomanda di utilizzare le cellule staminali neurali ippocampali di ratto adulto di Millipore (N° Cat. SCR029) insieme al Kit di caratterizzazione dei marcatori delle cellule staminali neurali (N° Cat. SCR019) e a saggi sulla differenziazione che dimostrino la pluripotenza della popolazione cellulare di partenza.
Solo per scopi di ricerca, non per uso in procedure diagnostiche.
Descrizione della linea cellulare
Cellule staminali neurali
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Le cellule staminali corticali di topo crioconservate forniscono cellule staminali neurali primarie pronte all'uso isolate dalla corteccia di topi C57/BL6 al 15°-18° giorno embrionale (E15-E18).
Confezionamento
1 x 106 cellule.
Componenti
1x10E6 cellule staminali neurali corticali di ratto (N° Comp. 2004115) derivati da topi di sesso misto C57/BL6 al giorno embrionale 15-18, crioconservati. Conservare in azoto liquido.
Stoccaggio e stabilità
Se conservate nelle condizioni raccomandate (azoto liquido), le cellule staminali neurali ippocampali di ratto adulto sono stabili fino alla data di scadenza. Non congelare e non esporre a temperature elevate. Dopo la data di scadenza, scartare i reagenti rimasti. Si raccomanda di non usare le cellule oltre il decimo passaggio.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
cOmplete is a trademark of Roche
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Brian Sims et al.
Brain research, 1321, 88-95 (2010-01-28)
Erythropoietin (Epo) has been used for many years in neonates for the treatment of anemia of prematurity. Epo has also been proposed for treatment of neonatal brain injury, as mounting evidence suggests neuroprotective properties for Epo. However, Epo's neuroprotective mechanism
Mathew Blurton-Jones et al.
Stem cell research & therapy, 5(2), 46-46 (2014-07-16)
Short-term neural stem cell (NSC) transplantation improves cognition in Alzheimer's disease (AD) transgenic mice by enhancing endogenous synaptic connectivity. However, this approach has no effect on the underlying beta-amyloid (Aβ) and neurofibrillary tangle pathology. Long term efficacy of cell based
Dongchang Xiao et al.
Nature communications, 9(1), 2865-2865 (2018-07-22)
Induced neural stem cells (iNSCs) reprogrammed from somatic cells have great potentials in cell replacement therapies and in vitro modeling of neural diseases. Direct conversion of fibroblasts into iNSCs has been shown to depend on a couple of key neural
Protocolli
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.