SCC730
3dGRO® Colorectal Organoids (POP.074.G4)
Sinonimo/i:
Colorectal Cancer Organoid;Colon Tumor Organoid ;Colon Organoid;Human CRC Organoids
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of ≥1500 organoids vials
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Viability: >1500 viable organoids/vial
- Organoid Growth: Pass
- Cells are tested negative for infectious diseases by a Human Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
- Mycoplasma Contamination: Negative
- STR Profile: Pass
Caratteristiche e vantaggi
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2