Documenti fondamentali
SCC193
Sigma-Aldrich
Linea cellulare di carcinoma squamoso della lingua umana HSC-3
Human
Sinonimo/i:
HSC 3, HSC3
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
Nome del prodotto
Linea cellulare di carcinoma squamoso della lingua umana HSC-3, HSC-3 human tongue squamous carcinoma cell line is a suitable model for the study of metastatic squamous cell carcinoma.
Origine biologica
human
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Descrizione generale
I topi nudi atimici con xenotrapianto di carcinoma umano sono stati utilizzati come modello in vivo di invasione e metastasi tumorale. La maggior parte degli studi indica che le metastasi di tumori epiteliali umani inoculati per via sottocutanea in topi nudi sono piuttosto rare. HSC-3 è una linea cellulare di carcinoma squamoso orale umano che forma focolai metastatici nei linfonodi drenanti quando viene trapiantata per via sottocutanea in topi nudi . È stato dimostrato che i mezzi condizionati delle HSC-3 promuovono l'angiogenesi, in quanto le cellule HSC-3 presentano livelli notevolmente elevati di secrezione di fattori di crescita . Le caratteristiche di elevata aggressività di questa linea cellulare hanno reso HSC-3 un modello molto citato per lo studio del carcinoma a cellule squamose metastatico.
Origine:
La linea cellulare HSC-3 è stata creata da tumori di linfonodi metastatici originati da carcinomi a cellule squamose della lingua di un paziente maschio di 63 anni. Le cellule epiteliali migrate e proliferate sono state raccolte e subcoltivate da tessuti tumorali freschi espiantati .
Il carcinoma a cellule squamose è la neoplasia maligna più comune riscontrata nella cavità orale e si osservano frequentemente metastasi cervicali. La soppressione delle metastasi linfonodali regionali è uno dei fattori più significativi che influenzano la prognosi favorevole del carcinoma a cellule squamose. Sono necessari modelli sperimentali di metastasi linfogena analoghi alla progressione del carcinoma orale umano per fornire l'opportunità di studiare i meccanismi metastatici.
Descrizione della linea cellulare
Cellule tumorali
Applicazioni
Categoria di ricerca
Cancro
La linea cellulare HSC-3 di carcinoma a cellule squamose della lingua umana è un modello ben documentato per il carcinoma a cellule squamose metatstatico.
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per essere impiegato nella ricerca accademica interna secondo i termini dell′“Academic Use Agreement”, come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare licensing@emdmillipore.com.
Qualità
• Ogni provetta contiene ≥ 1x10⁶ cellule vitali.
• La negatività delle cellule ai virus HPV-16, HPV-18, epatite A, B, C e HIV-1 & 2 è testata mediante PCR.
• L′origine umana delle cellule così come la loro negatività a un′eventuale contaminazione con altre specie, quali ratto, topo, criceto cinese, criceto dorato e primate non umano (NHP), sono accertate tramite il pannello Contamination CLEAR del Charles River Animal Diagnostic Services.
• Le cellule non sono contaminate da micoplasma.
• L′identità univoca della linea cellulare è confermata mediante genotipizzazione di ogni lotto di cellule tramite analisi delle STR.
Stoccaggio e stabilità
Conservare in azoto liquido. Dopo il primo scongelamento le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Y Michi et al.
Oral oncology, 36(1), 81-88 (2000-07-13)
Angiogenesis is an important phenomenon for the growth and metastasis of solid tumors. The present study examined the characterization of angiogenic factors produced by human oral squamous cell carcinoma (oral SCC) cell lines established from lymph node metastatic tumors and
Sofia K Georgiou-Siafis et al.
Biomedicines, 10(11) (2022-11-12)
Chimeric antigen receptor (CAR) immunotherapy includes the genetic modification of immune cells to carry such a receptor and, thus, recognize cancer cell surface antigens. Viral transfection is currently the preferred method, but it carries the risk of off-target mutagenicity. Other