Documenti fondamentali
S7803
Sigma-Aldrich
CpG WIZ MGMT - Saggio con PCR metilazione-specifica
The components of the CpG WIZ MGMT Amplification Kit include those required for PCR amplification after bisulfite modification of DNA samples. Sufficient reagents are provided to analyze 25 samples.
Sinonimo/i:
Kit PCR metilazione specifica, Saggio per metilazione MGMT
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.31
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
CPGWIZ
Chemicon®
tecniche
PCR: suitable
N° accesso NCBI
applicazioni
genomic analysis
Categorie correlate
Descrizione generale
È noto che la metilazione delle citosine poste al 5′ rispetto a una guanosina ha un profondo effetto sull'espressione di diversi geni eucariotici (Bird, 1992). Nelle cellule normali, la metilazione si verifica prevalentemente nelle regioni povere di CG, mentre le aree ricche di CG, chiamate isole CpG, rimangono non metilate. Una aberrante metilazione di isole CpG normalmente non metilate è stata documentata come evento relativamente frequente nelle cellule immortalizzate e trasformate (Antequera, 1990) ed è stata associata all'inattivazione trascrizionale di determinati geni oncosoppressori nei tumori umani (Merlo, 1995). La O(6)-metilguanina-DNA-metiltransferasi (MGMT) è un esempio di gene che mostra una caratteristica ipermetilazione.
La PCR metilazione-specifica (MSP) è una nuova tecnica che consente di rilevare in modo sensibile la presenza di anomalie nella metilazione di un gene, utilizzando piccoli quantitativi di DNA (Herman, 1996). Questa tecnica sfrutta una reazione iniziale di modifica del DNA mediante bisolfito, seguita dall'amplificazione con primer specifici in grado di distinguere il DNA metilato da quello non metilato.
Applicazioni
I componenti del kit di amplificazione CpG WIZ MGMT includono il necessario per l'amplificazione mediante PCR di campioni di DNA modificati con bisolfito. Vengono forniti reagenti sufficienti per analizzare 25 campioni.
Principi della tecnica
L′uso dei kit di modificazione del DNA CpGenome DNA (N° Cat. S7820) o CpGENOME Fast DNA (N° Cat. S7824), facilita la reazione iniziale di modifica al DNA mediante bisolfito, mentre il kit di amplificazione CpG WIZ MGMT contiene i reagenti necessari per le reazioni di amplificazione gene-specifiche.
Principi della tecnica
L′uso dei kit per la modificazione del DNA CpGenome DNA (N° Cat. S7820) o CpGENOME Fast DNA (N° Cat. S7824), facilita la reazione iniziale di modifica al DNA mediante bisolfito, mentre il kit di amplificazione CpG WIZ MGMT contiene i reagenti necessari per le reazioni di amplificazione gene-specifiche.
Componenti
I componenti del kit di amplificazione CpG WIZ MGMT includono il necessario per l'amplificazione mediante PCR di campioni di DNA modificati con bisolfito. Sono forniti i reagenti sufficienti per l′analisi di 25 campioni e gli adeguati controlli.
U Primer Set, 5 μM ciascun primer (25X) 35 μL (Tappo non colorato) 90513 da -15°C a -25°C
M Primer Set, 5 μM ciascun primer (25X) 35 μL (tappo rosso) 90514 da -15°C a -25°C
W Primer Set, 5 μM ciascun primer (25X) 35 μL (tappo verde) 90515 da -15°C a -25°C
U DNA controllo 0.1 μg/μL 50 μL (tappo bianco) da 90393 -15°C a -25°C
M DNA di controllo 0.1 μg/μL 50 μL (tappo rosso) 90394 da -15°C a -25°C
W DNA di controllo 0.05 μg/μL 50 μL (tappo verde) 90395 da -15°C a -25C°C
Tampone universale per PCR 10X 265 μL (tappo blu) 90396 da -15°C a -25°C
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CPGWIZ is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.