Documenti fondamentali
PXB005A50
Millipore
Cassetta Pellicon® XL con membrana Biomax®
filtration area 50 cm2, NMWCO 5 kDa
Sinonimo/i:
Pellicon XL Ultrafiltration Module Biomax 5 kDa 0.005 m2
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
NACRES:
NB.24
Materiali
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene screen
Livello qualitativo
Caratteristiche
holdup volume 3.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
0.03-0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
18.8 cm (7.4 in.)
Larghezza
3 cm (1.2 in.)
Superficie filtrante
50 cm2
Area nominale della membrana
50 cm2
Estraibili (gravimetria)
≤7.5 mg/device
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
5 kDa NMWCO
pH
1-14
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: Biomax 5
Configurazione del dispositivo: cassetta
Tipo di filtro: per ultrafiltrazione
Caratteristiche e vantaggi
Rete di tipo A (rete a maglie fitte)
Confezionamento
Umido, preservato
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo un flussaggio con acqua
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany