Documenti fondamentali
PX1980
Supelco
Pumice Stone
size <400 mesh
Sinonimo/i:
Pumice Stone, Pumice
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11111610
Grado
for elemental analysis
Livello qualitativo
Stato
powder
Misura
<400 mesh
pH
7.5- 8.0
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)F)O)C)C)OC(=O)CC
InChI
1S/C28H37FO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3
CIWBQSYVNNPZIQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
< 400 Mesh
Applicazioni
<400 Mesh
Risultati analitici
Description: Fine gray powder
Mesh size (<140): 75% min