Documenti fondamentali
PP2504700
Millipore
Filtri a membrana in polipropilene con pori di 25,0 μm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a rete in polipropilene
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
100 °C max. temp.
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
360 μm
Dimensione pori
25.0 μm pore size
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: PP25
I filtri Millipore in polipropilene sono prodotti a partire da polipropilene vergine al 100%. Sono filtri perfettamente idonei alle applicazioni di chiarificazione generale e prefiltrazione, inclusi i solventi, l′acqua deionizzata e la riduzione della carica microbica. Possono inoltre essere impiegati in un vasto intervallo di temperature
I prefiltri assicurano un′elevato grado di ritenzione di contaminanti, elevata capacità di trattenere le particelle solide e ridotta pressione differenziale. Ideati per la filtrazione di solventi organici, se adeguatamente bagnati con alcol sono adatti anche per la filtrazione di soluzioni acquose.
Caratteristiche & Vantaggi
•Compatibili con solventi aggressivi
•Caratterizzati da un′elevata capacità di trattenere le particelle solide
Applicazioni:
Comuni scopi di chiarificazione e prefiltrazione; adatti ai solventi organici
Tipo di filtro: filtro a rete
Applicazioni
Raccolta di cellule e di precipitati proteici
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazioni: comuni filtrazioni di laboratorio
  • Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 μm (o più grandi) per trattenere i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13