PLCGC10205
Membrana per ultrafiltrazione Ultracel®
Ultrafiltration, high recovery purification
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
Livello qualitativo
Superficie filtrante
20 cm2
Lungh. × largh. membrana
20 cm × 20 cm
Matrice
Ultracel®
Dimensione pori
10 kDa NMWCO
applicazioni
industrial qc (particle separation)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: PLCGC
Configurazione del dispositivo: membrana per ultrafiltrazione
Applicazioni
Ultrafiltrazione, purificazione con recupero elevato
Note legali
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3