Documenti fondamentali
PHCC340500
Millipore
Sensori per contacellule Scepter 3.0
40 μm sensors designed to count particles between 4 μm & 18 μm
Sinonimo/i:
Sensori Scepter
About This Item
Codice UNSPSC:
41131501
NACRES:
NC.57
Caratteristiche
50 μL (sample volumn)
Confezionamento
pkg of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Scepter
Parametri
50000 particles/mL particle concentration (1500000 particles/mL)
tecniche
cell counting: suitable
Dimensione particelle
4-18 μm
Compatibilità
Scepter for use with cells sized 5.0–15.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il contacellule palmare automatico Scepter 3.0 offre un metodo rapido e comodo per il conteggio di cellule e particelle ed è compatibile con i sensori da 40 e 60 μm. Il sistema applica il principio di Coulter in un palmare miniaturizzato, consentendo un rapido conteggio delle cellule; le misurazioni che un tempo richiedevano 10 minuti adesso si completano in meno di 30 secondi. L′utilizzatore prepara una diluizione della coltura cellulare di interesse e usa il contacellule Scepter per aspirare un campione di questa diluizione nel sensore dell′apparecchio.
Il display del contacellule Scepter 3.0 visualizza:
  • la concentrazione cellulare
  • la dimensione cellulare media
  • il volume cellulare medio
  • l′istogramma della distribuzione dimensionale o volumetrica
Il sistema è indicato esclusivamente per scopi di ricerca ed è stato testato con tipologie di cellule rappresentative di quelle più studiate oggigiorno.
Caratteristiche e vantaggi
Il sensore Scepter 3.0 è dotato di una zona di rilevamento delle cellule microfabbricata, che permette di differenziare le cellule in base a dimensioni e volume con una risoluzione a livelli di sub-microlitri e sub-picolitri.
Abbinato a microcanali per il trasferimento di liquidi e a un′elettronica di precisione, il sensore Scepter fornisce statistiche accurate e affidabili sulle popolazioni cellulari.
Altre note
Non compatibile con prodotti Scepter 2.0