Documenti fondamentali
PBTK06210
Millipore
Dischi per ultrafiltrazione, 30 kDa NMW
Biomax®, filter diam. 63.5 mm
Sinonimo/i:
Filtri a membrana PES, NMWCO 30 kDa
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Biomax®
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diametro
63.5 mm
Diam. filtro
63.5 mm
Superficie filtrante
28.7 cm2
Dimensione pori
30 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Assemblare la cella con agitatore Amicon con una membrana a piacere. Membrane per dischi da ultrafiltrazione sono disponibili in cellulosa rigenerata Ultracel e polietersulfone (PES) Biomax. Le membrane sono disponibili in una serie di dimensioni e diametri dei pori.
Le membrane di cellulosa rigenerata Ultracel sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di soluzioni diluite. La microstruttura fitta, idrofila delle membrane Ultracel assicura la massima ritenzione possibile con il minimo assorbimento possibile di proteine, DNA o altre macromolecole.
Le membrane in PES Biomax sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di volumi maggiori di campioni più concentrati come siero, plasma o terreni di coltura tissutale condizionati.
I dischi per microfiltrazione in PVDF Durapore sono disponibili con pori di dimensioni da 0,1 µm, 0,22 µm e 0,45 µm e diametri da 63,5 mm e 75 mm.
Caratteristiche e vantaggi:
•Diametri dei dischi: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 e 150 mm
•Le membrane Ultracel, Durapore e Biomax sono disponibili in un′ampia gamma di dimensioni dei pori per soddisfare le esigenze di separazione
•Compatibile con celle con agitatore Amicon
Applicazione:
concentrazione, scambio di tamponi, desalinizzazione
Codice del filtro: PBTK
Configurazione del dispositivo: dischi per ultrafiltrazione
Tipo di filtro: ultrafiltrazione
Applicazioni
30 kDa NMWL, polietersulfone Biomax, 63,5 mm di diametro
Linkage
Sostituisce: 13232
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1