Documenti fondamentali
PBQK07610
Millipore
Filtri a membrana PES, NMWCO 50 kDa
Biomax®, filter diam. 76 mm
Sinonimo/i:
Dischi per ultrafiltrazione, NMW 50 kDa
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Biomax®
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. filtro
76 mm
Superficie filtrante
41.8 cm2
Dimensione pori
50 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Assemblate la cella con agitatore Amicon con una membrana di vostra scelta. I dischi di membrana da ultrafiltrazione sono disponibili in cellulosa rigenerata Ultracel o in polietersolfone (PES) Biomax. Le membrane sono disponibili in una gran varietà di dimensioni & diametri dei pori.
Le membrane di cellulosa rigenerata Ultracel sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di soluzioni diluite. La microstruttura idrofila, compatta, delle membrane Ultracel assicura la massima ritenzione possibile con il minimo adsorbimento possibile di proteine, DNA o altre macromolecole.
Le membrane Biomax in PES sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di volumi maggiori di campioni più concentrati come siero, plasma o terreni di coltura tissutale condizionati.
I dischi da microfiltrazione Durapore in PVDF sono disponibili con pori di dimensioni da 0,1 µm, 0,22 µm e 0,45 µm e diametro pari a 63,5 mm o 75 mm.
Caratteristiche & vantaggi:
•Diametri dei dischi: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 e 150 mm
•Le membrane Ultracel, Durapore e Biomax sono disponibili con pori di svariate dimensioni per soddisfare le vostre esigenze in materia di separazione
•Compatibile con le celle con agitatore Amicon
Applicazioni
Concentrazione, scambio di tamponi, desalinizzazione
Codice del filtro: PBQK
Configurazione del dispositivo: dischi da ultrafiltrazione
Tipo di filtro: per ultrafiltrazione
Applicazioni
NMWL 50 kDa, polietersolfone Biomax, 76 mm di diametro
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1