Key Documents
P2B100C25
Millipore
Pellicon® 2 Maxi Modulo per ultrafiltrazione Biomax®
filtration area 2.5 m2, NMWCO 100 kDa
Sinonimo/i:
Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Module Biomax-100 C 2.5 m2
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Materiali
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altezza
7.6 cm (3 in.)
Lunghezza
21 cm (8.3 in.)
Larghezza
17.8 cm (7.0 in.)
Superficie filtrante
2.5 m2
membrane nominal area
2.5 m2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
100 kDa NMWCO
pH
1-14
Descrizione generale
Le maxicassette UF Pellicon® 2 BIOMAX 100 sono lo standard di riferimento per i dispositivi di filtrazione a flusso tangenziale a cassetta. Il prodotto P2B100C25 è stato progettato pensando al passaggio di scala nei processi e allo sviluppo di applicazioni.
La membrana in polietersolfone BIOMAX 100 di Millipore ha una struttura priva di spazi vuoti; ciò evita la fuoriuscita indesiderata di soluti che è normalmente presente nel caso delle membrane da UF convenzionali che presentano una struttura con spazi vuoti sotto allo strato superficiale. Queste membrane void-free sono più permeabili, con il risultato di operare a flusso elevato con una ritenzione di prodotto equivalente o addirittura maggiore. Le membrane void-free assicurano gli stessi vantaggi dei sistemi rapidi, ad alta resa e più piccoli
Il modulo UF BIOMAX Pellicon® 2 Maxi è caratterizzato da un′area di filtrazione di 2,5 m2 con una dimensione dei pori pari a 100 kDa NMWCO.
Applicazioni
Concentrazione, desalificazione o cambio di tampone di:
  • Soluzioni di proteine
  • Soluzioni di polisaccaridi
  • Sospensioni virali
>Raccolta, lavaggio e chiarificazione di:
  • Colture e lisati cellulari
  • Sospensioni colloidali
  • Colture virali
Caratteristiche e vantaggi
  • Rete di tipo C (rete a maglie larghe)
  • Membrane void-free di ultima generazione, all′altezza praticamente di qualsiasi sfida in fatto di separazione
  • Percorso di flusso breve, per un flusso maggiore e una capacità di separazione a risoluzione più elevata
  • Possibilità di scegliere la configurazione del canale di flusso ed ottimizzare quindi i processi
  • Scale-up programmabile e veloce
  • Scalabilità lineare reale, dai moduli su scala da laboratorio ai gruppi assemblati che operano su scala industriale processando migliaia di litri.
  • Permette di lavorare con una risoluzione maggiore, rese più elevate e una maggior resistenza alla contropressione
  • Le membrane Ultracel sono membrane composite accoppiate ad un substrato microporoso in modo da ottenere membrane prive di imperfezioni, caratterizzate da un′adesione ottimale.
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Requisiti di prefiltrazione: 100 µm
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo un flussaggio con acqua
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2