Documenti fondamentali
NA38/25
Millipore
Diaframma per valvola NOVASEPTIC®
PTFE
About This Item
Codice UNSPSC:
31411800
Materiali
PTFE
PTFE device (polytetrafluoroethylene)
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophobic (Surface)
Parametri
-40-170 °C temp. range (Continous use)
-40-250 °C temp. range (Short term use)
Peso
0.09 kg (0.20 lb)
Applicazioni
Il corpo valvola e il diaframma richiesti potrebbero avere differenti temperature di progetto e/o limiti di pressione. Il componente con i valori inferiori nel prodotto assemblato determina la temperatura massima di progetto e i limiti di pressione.
Confezionamento
Il diaframma è imballato in una confezione chiusa.
Altre note
Tutti i diaframmi sono prodotti con materiali conformi alla normativa FDA §177.2600 e vengono forniti con una dichiarazione. Il diaframma è conforme ai test biologici USP per le materie plastiche, classe VI.
Note legali
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany